QBD10807
Lipoamido-dPEG®8-acid
Sinonimo/i:
33-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azatritriacontanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O)=O
InChI
1S/C27H51NO11S2/c29-26(4-2-1-3-25-6-24-40-41-25)28-7-9-33-11-13-35-15-17-37-19-21-39-23-22-38-20-18-36-16-14-34-12-10-32-8-5-27(30)31/h25H,1-24H2,(H,28,29)(H,30,31)
ZIKXLXWMWZSKAA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10807-100MG | 4061832878225 |
QBD10807-1000MG | 4061832878218 |