QBD10800
m-dPEG®8-Lipoamide
Sinonimo/i:
(3R)-N-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacos-1-yl-1,2-dithiolane-3-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SSCC1)=O
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)