Documenti fondamentali
QBD10555
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®36-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C88H156F4N2O41
Peso molecolare:
1974.16
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
InChI
1S/C88H156F4N2O41/c89-80-79-81(90)87(92)88(86(80)91)135-85(98)4-7-99-9-11-101-13-15-103-17-19-105-21-23-107-25-27-109-29-31-111-33-35-113-37-39-115-41-43-117-45-47-119-49-51-121-53-55-123-57-59-125-61-63-127-65-67-129-69-71-131-73-75-133-77-78-134-76-74-1
LGZUQDODRGAHMQ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
MAL-dPEG®36-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the TFP ester with a primary amine and reaction of the maleimide with a free thiol.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)