QBD10513
Azido-dPEG®12-acid
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-(2-carboxyethoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C27H53N3O14/c28-30-29-2-4-34-6-8-36-10-12-38-14-16-40-18-20-42-22-24-44-26-25-43-23-21-41-19-17-39-15-13-37-11-9-35-7-5-33-3-1-27(31)32/h1-26H2,(H,31,32)
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)