QBD10283
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C42H65NO16/c44-41(45)9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-43-42(46)59-35-40-38-7-3-1-5-36(38)37-6-2-4-8-39(37)40/h1-8,40H,9-35H2,(H,43,46)(H,44,45)
JYNHRDJTWNEGJE-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)