QBD10273
Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-amido-PEG8-COOH, Fmoc-N-amido-PEG8-acid, Fmoc-NH-PEG8-acid, Fmoc-PEG-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
VYXGUCLTEWCVRY-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)