95003
{2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy}acetic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic acid
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)