QBD10211
m-dPEG®4-NHS ester
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13-tetraoxatetradecanoate, Polyethylene glycol, Triethylene glycol methyl ether 2-(succinimidyloxycarbonyl)ethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CCC(N1OC(CCOCCOCCOCCOC)=O)=O
InChI
1S/C14H23NO8/c1-19-6-7-21-10-11-22-9-8-20-5-4-14(18)23-15-12(16)2-3-13(15)17/h2-11H2,1H3
MAYFFZZPEREGBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)