QBD10260
m-dPEG®8-NHS ester
Sinonimo/i:
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxahexacosan-26-oic acid succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxahexacosanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C22H39NO12/c1-27-6-7-29-10-11-31-14-15-33-18-19-34-17-16-32-13-12-30-9-8-28-5-4-22(26)35-23-20(24)2-3-21(23)25/h2-19H2,1H3
IBZNTYBFTKFSMU-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)