QBD10203
TFP-dPEG®4-biotinidase resistant biotin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NC(C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O)=O)CC)=O
InChI
1S/C31H44F4N4O9S/c1-2-21(37-24(40)6-4-3-5-23-28-22(18-49-23)38-31(43)39-28)30(42)36-8-10-45-12-14-47-16-15-46-13-11-44-9-7-25(41)48-29-26(34)19(32)17-20(33)27(29)35/h17,21-23,28H,2-16,18H2,1H3,(H,36,42)(H,37,40)(H2,38,39,43)
IOOKENPHEAMTTM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)