Key Documents
QBD10015
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®5-PFP ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24F10O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)=O)OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F
Caratteristiche e vantaggi
Bis-dPEG®5-PFP ester has 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) moiety that allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (21.7 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. PFP ester is more reactive to amines than the NHS ester and are more stable than the NHS esters towards hydrolysis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)