AB15322
Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cholinergic receptor, nicotinic, alpha 4 (neuronal), Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4, Neuronal nicotinic acetylcholine receptor alpha-4 subunit, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHRNA4(1137)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 in 10 µg of e16 rat brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat e16 brain lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1