QBD10008
Biotin-dPEG®12-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3