PCL2000
PCL Nanoparticles
2 μm average diameter
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Diametro medio
2 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PCL200-5ML | 4061842495283 |
PCL2000-5ML-A | 4065266773323 |