PCL10K
PCL Nanoparticles
10 μm average diameter
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Diametro medio
10 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)