Key Documents
P75903
Sigma-Aldrich
3-Pyrroline
65%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydropyrrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.11
Beilstein:
103173
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
65%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Remainder pyrrolidine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)