P46105
Piperidine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
Piperidinium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.94 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
245-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h6H,1-5H2;1H
VEIWYFRREFUNRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Quinoline selenium compounds
- Peripheral seratonin 5-HT3 receptor ligands
Reactant for synthesis of phthalazinone derivatives as topically active phosphodiesterase 4 inhibitors
Reactant for:
- Mannich reactions
- Asymmetric hydrogenation of quinolines
- Chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges