P26600
2-Phenylindole
technical grade, 95%
Sinonimo/i:
NSC 15776, Stabilizer I
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
P. ebollizione
250 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Organic light emitting diodes (OLEDs)
- Anti inflammatory agents
- Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
- Agents for cancer and malaria therapy
- Antifungal and antibacterial agents
- Fluorescent probes
Reactant in:
- Difluorohydroxylation reactions†
- Mannich-type reactions†
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P26600-100G | 4061832845937 |
P26600-5G | 4061832845944 |