P23407
p-Phenylenediacetic acid
97%
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
248-252 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-1-2-8(4-3-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 16(3), 358-367 (2019-06-05)
SIRT5 is one of the seven members (SIRT1-7) of the mammalian sirtuin family of protein acyl-lysine deacylase enzymes. In recent years, important regulatory roles of SIRT5 in (patho)physiological conditions (e.g. metabolism and cancer) have been increasingly demonstrated. For a better
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Four one-dimensional (1D) mercury(II) halide coordination polymers have been synthesized by using a semi-rigid N-donor ligand, 2,2'-(1,4-phenylene)-bis(N-(pyridin-3-yl)acetamide) (1,4-pbpa). While [Hg(1,4-pbpa)Cl₂·CH₃OH]n, 1, forms a sinusoidal chain, the complexes [Hg(1,4-pbpa)X₂]n (X = Cl, 2; Br, 3; I, 4) are helical. The sinusoidal