Documenti fondamentali
N27004
Sigma-Aldrich
2-Nitrothiophene
85%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
85%
Forma fisica
crystals
Impurezze
15% 3-nitrothiophene
P. eboll.
224-225 °C (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eachan O Johnson et al.
Nature, 571(7763), 72-78 (2019-06-21)
New antibiotics are needed to combat rising levels of resistance, with new Mycobacterium tuberculosis (Mtb) drugs having the highest priority. However, conventional whole-cell and biochemical antibiotic screens have failed. Here we develop a strategy termed PROSPECT (primary screening of strains