Key Documents
M48171
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-heptanol
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
171-172 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)