M46705
N-Methylformamide
99%
Sinonimo/i:
N-Formylmethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?