Key Documents
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
Sinonimo/i:
alpha-Methylcinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C(CH3)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Beilstein:
2042546
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)