Key Documents
L294322
N-(4-F-BENZYL)-2-((4-ME-5-(3-ME-PHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H19FN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.452
Numero MDL:
Altre note