Key Documents
L275379
1-(2-((2-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.548
Numero MDL:
Altre note