Key Documents
L151173
4-(BENZYLIDENEAMINO)-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H10N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.293
Numero MDL:
Altre note