L0375000
Leucine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
leucine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)