Documenti fondamentali
L031000
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.1 M
Sinonimo/i:
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
28-31 g/L (Activator 42 content, titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / Activator 42 100 / 3 (v/w)
Altre note
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Note legali
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L031000-6X450ML4061838215703
L031000-450ML
L031000-4X2.5L
L031000-4X2L