JRD0038
1-(2-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Fc1ccccc1-n2cc(C=O)cn2
InChI
1S/C10H7FN2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-8(7-14)5-12-13/h1-7H
NRBRIIOFOSVFQV-UHFFFAOYSA-N