Documenti fondamentali
729728
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.610
Densità
1.453 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)