Documenti fondamentali
765759
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
95%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoromethyl)indene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)