IDE100
Interdigitated Chip
IDE100
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Confezionamento
pkg of 12 non-diced devices
Produttore/marchio commerciale
IDE100
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
IDE100-1EA | 4065267981031 |