Documenti fondamentali
I5634
Sigma-Aldrich
4-(p-Iodophenyl)butyric acid
≥98%
Sinonimo/i:
4-Iodobenzenebutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of meta- and paracyclophanes containing unsaturated amino acids
  • Intramolecular Friedel-Crafts reactions for synthesis of 1-tetralones
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
  • Apoptosis, proliferation, and histon deacetylase activity in human colorectal cancer cells
  • Portable albumin binders for extending the half-life of contrast agents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)