Key Documents
HAM238100
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Sinonimo/i:
Hamilton pH Electrode, Mini pH Electrode
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiali
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Caratteristiche
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
Parametri
0-100 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
7 mm
pH
0-14
Descrizione generale
  • Hamilton® MiniTrode lab pH electrode is optimized for pH measurements in very small volumes (e.g., vials).
  • Requires an immersion depth of only 7 mm.
  • Long-term stable Everef system.
Applicazioni
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode has been used to measure the pH of:
  • plasma-treated water
  • diluted bull semen and SP4medium
  • Saccharomyces cerevisiae strain suspensions
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
The Addition of Lactobacillus spp., Enrofloxacin or Doxycycline Negatively Affects the Viability of Mycoplasma bovis in Diluted Bovine Semen
Ana Garcia G, et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020)