Documenti fondamentali
HAM238000
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiali
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Caratteristiche
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
Parametri
-10-100 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
15 mm
pH
0-14
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)