Key Documents
HAM238150
Hamilton® SlimTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiali
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Caratteristiche
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parametri
-10-80 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
15 mm
pH
0-14
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)