H0751
Homogentisic acid
crystalline
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystalline
Livello qualitativo
Colore
off-white to tan
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.