GF99688549
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 6mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI140300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 996-885-49
Misura × spessore
6 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99688549-10EA | 4061829948979 |
GF99688549-20EA | 4061831000092 |
GF99688549-50EA | 4061831030778 |