GF34237469
Erbium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Erbium, ER007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 342-374-69
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
P. eboll.
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3