289248
Erbium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Densità
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289248-100G | |
289248-25G | 4061826284063 |
289248-5G |