Key Documents
GF98123520
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Sinonimo/i:
AM303300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-235-20
Misura
150 × 150 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)