Documenti fondamentali
432997
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 18,000-22,000 cSt 
Sinonimo/i:
PDMS
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.404
Viscosità
18,000-22,000 cSt
Densità
0.97 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Component of silicone room temperature vulcanizing system that incorporates reinforcing aids or fillers.
Caratteristiche e vantaggi
Can be polymerized using small amounts of multi-functional silanes, aided by organometallic salts.
Stato fisico
Dihydroxy functional reactive silicone fluid.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
432997-100ML4061832109671
432997-500ML4061832109688