Documenti fondamentali
GF97134509
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
BA006100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141505
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 971-345-09
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)