Key Documents
GF96356874
Aluminium alloy 2319
wire, Al94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 10 m
Sinonimo/i:
AX155160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 963-568-74
Lunghezza
10 m
Diametro
1.2 mm