Documenti fondamentali
GF94302840
Nickel/Iron
wire, 0.5 mm diameter, Ni90%/Fe10%, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
NJ235140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 943-028-40
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)