Key Documents
GF30925997
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
NJ235140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-259-97
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)