Documenti fondamentali
GF94126675
Sigma-Aldrich
Gold-tin alloy, Au80Sn20
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AU060250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 941-266-75
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)