GF30407824
Gold/tin
foil, Au 80%/Sn20%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AU060220
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 304-078-24
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)