682659
Nanoclay hydrophilic bentonite
Sinonimo/i:
Nanomer® PGV, Nanomer® clay, Montmorillinite clay, bentonite
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Dimensione particelle
≤25 μm
Stringa SMILE
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al]21O[Al](O2)O1.O
InChI
KARVSHNNUWMXFO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Rheology control
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
Note legali
Product of Nanocor®, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanoclays are nanoparticles of layered mineral silicates. Montmorillonite, bentonite, and halloysite nanoclays and organoclays are used in polymer-clay nanocomposites, as rheology modifiers, and drug delivery carriers.