GF93676168
Nitinol
wire, 0.125 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 2 m, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205041
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 936-761-68
Lunghezza
2 m
Diametro
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93676168-1EA | 4061821153036 |